Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyer-kolber af glas med bred hals
Artikelnummer. 10151871 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10151871
Brand: BRAND™ 92844
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med perlekant og gradueringer
  • Fremstillet af Boro 3.3 glas
  • Bred hals for nem påfyldning
  • Acc. til DIN EN ISO 24450
  • Leveres i pakker med 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 175 mm
nr. pr. pakke 10