Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyerkolbe med bred hals
Artikelnummer. p-7164780 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10069840
Brand: BRAND™ 92814
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erlenmeyerkolbe med bred hals har en perlekant og gradueringsmærker.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN ISO 24450
  • Med perlekant og graduering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Brede
Uddannet Ja
Mundstil Beaded