Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyerkolbe med bred hals
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 24450
- Med perlekant og graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Brede |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Beaded |