Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Erlenmeyerkolbe med bred hals
Artikelnummer. 10692662
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
300 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10692662 250 mL
10599971 300 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692662 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 07025049
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erlenmeyerkolbe med perlekant
  • Acc. til DIN ISO 24450 og udover standard
  • Med perlekant og gradueringer
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Glas
Højde (metrisk) 140 mm
Hals stil Brede
nr. pr. pakke 10
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm