Få mere at vide
Fisherbrand™ Koniske Erlenmeyer-kolber af borosilikatglas med bred hals
Artikelnummer. 15499103 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15499103 100 mL Pakke med 10
15489103 50 mL Pakke med 10
11912243 200 mL Pakke med 10
15409113 250 mL Pakke med 10
15419113 300 mL Pakke med 10
15429113 500 mL Pakke med 10
15466133 1 L Pakke med 10
11813452 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15499103
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Koniske Erlenmeyer-kolber af borosilikatglas med bred hals er gradueret og fås i en række forskellige størrelser.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Bred hals
  • Uddannet
  • Fremstillet efter DIN ISO 24450
  • Ikke-ISO-størrelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN ISO 24450
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 105 mm
Hals stil Brede
Produkttype Erlenmeyer-flaske
Form Konisk
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Brede
Sterilitet Ikke-steril
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm
Overfladebehandling Ingen overfladebehandling
Mængde 10 Pk.