Få mere at vide
Fisherbrand™ Koniske Erlenmeyer-kolber af borosilikatglas med bred hals
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 24450 |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hals stil | Bred hals |
| Uddannet | Ja |