Få mere at vide
Fisherbrand™ Koniske Erlenmeyer-kolber af borosilikatglas med bred hals
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 24450 Ikke-ISO størrelse |
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Højde (metrisk) | 131 mm |
| Hals stil | Brede |
| Produkttype | Erlenmeyer-flaske |
| Form | Konisk |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |