Få mere at vide
Gravis Bred hals rav sodavand Lime glasflasker
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
500 mL
Beskrivelse
- Fås i en række kapaciteter
- Bred hals giver nem adgang til indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. pakke | 127 pakke |
| Format | Rund |
| Produkttype | Flaske med bred mund |