Få mere at vide
Gravis Bred hals rav sodavand Lime glasflasker
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
500 mL
Beskrivelse
- Fås i en række kapaciteter
- Bred hals giver nem adgang til indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. pakke | 28 pakke |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |