Få mere at vide
Karl Hecht™ Ravfarvet glasflaske med bred hals med jordprop
Beskrivelse
- Med indslebet glasprop
- Bred hals for nem adgang til indholdet
- 50 ml kapacitet, diameter på ca. 41,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Ravgul |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af lysfølsomt indhold |
| Inkluderer | Slibet i glasprop |
| Materiale | Glas |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 76 mm |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Diameter (metrisk) | 41.5 mm |
| Lukketype | Ground-in stopper |
| Vis mere |