Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare glaskrukker med bred mund og høj profil med lukning
Beskrivelse
Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række forskellige organiske og uorganiske målanalytter med Thermo Scientific™ Bredmundede høje glaskrukker med høj profil, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet. Krukker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
- Klar type III soda-lime glaskrukke
- PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
- Størrelser spænder fra 125 til 4000 ml
- Lukninger samlet på flasker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Certificeringsparametre | Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Høj krukke i klart glas |
| Diameter (engelsk) | 2,99 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 2'' |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 50.8 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| nr. pr. sag | 12 |
| Vis mere |