Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare glaskrukker med bred mund og høj profil med lukning
Artikelnummer. 16243661
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
4000 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Forarbejdet
Ubehandlet
Lukkestørrelse:
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
110-400 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse
16243661 4000 mL Certificeret 110-400 mm
16699762 125 mL Ubehandlet 48-400 mm
13529550 250 mL Certificeret 58-400 mm
13571590 250 mL Forarbejdet 58-400 mm
16389226 500 mL Bearbejdet 70-400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16243661 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3214000
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter med disse klare glaskrukker med bred mund og høj profil med lukning, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet.
Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række forskellige organiske og uorganiske målanalytter med Thermo Scientific™ Bredmundede høje glaskrukker med høj profil, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet. Krukker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klar type III soda-lime glaskrukke
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 125 til 4000 ml
  • Lukninger samlet på flasker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 128 oz., 4000 ml
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Klar
Oversigt Høj krukke i klart glas
Diameter (engelsk) 5,23 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 3,7''
Diameter (metrisk) Indvendig hals 93.9 mm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 4
Udskiftning af lukning B167-1100BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 132 oz.
Volumen (metrisk) Rand 3900 mL
Mund Brede
Højde (metrisk) 253 mm
Højde (engelsk) 9,96 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 110-400 mm
Diameter (metrisk) 133 mm
Lukketype Lukket tophætte
Kapacitet (engelsk) 128 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Krukke