Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare glaskrukker med bred mund og høj profil med lukning
Artikelnummer. 13571590
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
4000 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Forarbejdet
Ubehandlet
Lukkestørrelse:
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
110-400 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse
13571590 250 mL Forarbejdet 58-400 mm
16699762 125 mL Ubehandlet 48-400 mm
13529550 250 mL Certificeret 58-400 mm
16389226 500 mL Bearbejdet 70-400 mm
16243661 4000 mL Certificeret 110-400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13571590 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    594.00 DKK
    427.93 DKK / Pakke med 12
    Spare 166.07 DKK
    27% Slukket
På lager
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter med disse klare glaskrukker med bred mund og høj profil med lukning, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet.
Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række forskellige organiske og uorganiske målanalytter med Thermo Scientific™ Bredmundede høje glaskrukker med høj profil, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet. Krukker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klar Type III soda-kalk glaskrukke
  • PTFE-foret hvid polypropylen lukket top-hætte
  • Størrelserne spænder fra 125 til 4000 ml
  • Lukkninger monteret på flasker
Certificerede glas leveres med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA's præstationsbaserede standarder for semiflygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metallanalyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i kassen og stregkodet med partinummer for sporbarhed
  • Hvert glas er individuelt stregkodet med partinummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet uden tilknytning til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape og giver bevis for manipulation
  • Emballage til sponpladeskiller for at dæmpe og hjælpe med at forhindre brud; Overpakning kræves til forsendelse
Forarbejdede glas behandles på samme måde som certificerede glas og leveres med alle funktionerne fra certificerede glas, men glassene er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforhandlede glas er klar til din egen rengørings- og certificeringsproces. Pakket med sponpladeskillere for at forhindre brud; Overpakning kræves til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB'er, metaller
Farve Klar
Oversigt Klart glas Højt Krukke
Diameter (engelsk) 2,44 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 45.7 mm
Materiale Glas (Type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-5800BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Forarbejdet
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 9,7 tommer
Volumen (metrisk) Rand 286 mL
Mund Brede
Højde (metrisk) 127 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Lukketype Lukket kapsel
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Krukke
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.