Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare glaskrukker med bred mund og høj profil med lukning
Artikelnummer. 13529550
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
4000 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Forarbejdet
Ubehandlet
Lukkestørrelse:
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
110-400 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse
13529550 250 mL Certificeret 58-400 mm
16699762 125 mL Ubehandlet 48-400 mm
13571590 250 mL Forarbejdet 58-400 mm
16389226 500 mL Bearbejdet 70-400 mm
16243661 4000 mL Certificeret 110-400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13529550 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00 DKK
    493.53 DKK / Pakke med 12
    Spare 190.47 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter med disse klare glaskrukker med bred mund og høj profil med lukning, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet.
Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række forskellige organiske og uorganiske målanalytter med Thermo Scientific™ Bredmundede høje glaskrukker med høj profil, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet. Krukker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klar type III soda-lime glaskrukke
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 125 til 4000 ml
  • Lukninger samlet på flasker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Klar
Oversigt Høj krukke i klart glas
Diameter (engelsk) 2,44 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 45.7 mm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-5800BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 9,7 tommer.
Volumen (metrisk) Rand 286 mL
Mund Brede
Højde (metrisk) 127 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Lukketype Lukket tophætte
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Krukke