Få mere at vide
Sampling Systems™ Beholdere i rustfrit stål med bred mund
Artikelnummer. 17942022 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 L
75 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17942022 75 L
17922022 50 L
17902022 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17942022 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A85675
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Disse brede mundbeholdere i rustfrit stål er ideelle til opbevaring af pulvere, cremer og væsker. De er lavet af høj kvalitet, kemisk resistent 316L rustfrit stål og er designet på en sådan måde, at de fremmer nem rengøring.
  • 6 tommer tri ferrul lågsystem betyder, at beholderne kan give både en luft- og vandtæt forsegling
  • Spejlpoleret finish
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 75 L
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)
Mængde 1 flaske
Lukning inkluderet Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 650 mm
Lukningsmateriale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 450 mm
Lukketype Lufttæt forsegling
Kapacitet (engelsk) 2,5 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Opbevaringsflaske i metal