Learn More
Sampling Systems™ Beholdere i rustfrit stål med bred mund
Product Code. 17922022 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 L
75 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
17922022 50 L
17942022 75 L
17902022 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17922022 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. A85650
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
Disse brede mundbeholdere i rustfrit stål er ideelle til opbevaring af pulvere, cremer og væsker. De er lavet af høj kvalitet, kemisk resistent 316L rustfrit stål og er designet på en sådan måde, at de fremmer nem rengøring.
  • 6 tommer tri ferrul lågsystem betyder, at beholderne kan give både en luft- og vandtæt forsegling
  • Spejlpoleret finish
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 L
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)
Mængde 1 flaske
Lukning inkluderet Ja
Form Cylindrisk
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 550 mm
Produkttype Opbevaringsflaske i metal
Lukningsmateriale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 400 mm
Lukketype Lufttæt forsegling