Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Firkantede flasker med bred mund
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Lukkestørrelse:
GL 65
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- pladsbesparende firkantet design giver mindre fodaftryk
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16,9 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Farve | Transparent |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | No |
| Mund | Wide, Threaded |
| Vis mere |