Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare glaskrukker med bred mund og kort profil med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15973392
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Unprocessed
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
110-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse unitSize
15973392 250 mL Bearbejdet 70-400 mm -
16350004 60 mL Bearbejdet 53-400 mm -
12780188 125 mL Certificeret 58-400 mm Pakke med 24
12790188 500 mL Certificeret 89-400 mm -
15818794 500 mL Unprocessed 89-400 mm -
15335249 2000 mL Bearbejdet 110-400 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15973392 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2200250
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række forskellige organiske og uorganiske målanalytter med disse klare glaskrukker med bred mund og kort profil med lukning, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet.
Saml jord-, slam- og affaldsprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter med Thermo Scientific™ Bredmundede, klare glaskrukker med kort profil, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet. Krukker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klar type III soda-lime glaskrukke
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 60 til 2000 ml
  • Lukninger samlet på flasker
Inkluderer:
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Klar
Oversigt Klar glas kort krukke
Diameter (engelsk) 2,87 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2''
Diameter (metrisk) Indvendig hals 45.7 mm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-7000BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Bearbejdet
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 9 oz.
Volumen (metrisk) Rand 268 mL
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Mund Brede
Højde (metrisk) 89 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Lukket tophætte