Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare glaskrukker med bred mund og kort profil med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12790188
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Unprocessed
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
110-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse unitSize
12790188 500 mL Certificeret 89-400 mm -
16350004 60 mL Bearbejdet 53-400 mm -
12780188 125 mL Certificeret 58-400 mm Pakke med 24
15973392 250 mL Bearbejdet 70-400 mm -
15818794 500 mL Unprocessed 89-400 mm -
15335249 2000 mL Bearbejdet 110-400 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12790188 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3200500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række forskellige organiske og uorganiske målanalytter med disse klare glaskrukker med bred mund og kort profil med lukning, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet.
Saml jord-, slam- og affaldsprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter med Thermo Scientific™ Bredmundede, klare glaskrukker med kort profil, når lysbeskyttelse ikke er påkrævet. Krukker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klar type III soda-lime glaskrukke
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 60 til 2000 ml
  • Lukninger samlet på flasker
Inkluderer:
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Klar
Oversigt Klar glas kort krukke
Diameter (engelsk) 3,58 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 3 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 76.2 mm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-8900BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 16,1 oz.
Volumen (metrisk) Rand 477 mL
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Mund Brede
Højde (metrisk) 96 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 3,77 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 89-400 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Lukket tophætte