Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundede ravfarvede glaskrukker med kort profil
Artikelnummer. 15960322
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15960322 250 mL Certificeret 70-400 mm -
13204570 60 mL Certificeret 53-400 mm Pakke med 24
15768128 60 mL Bearbejdet 53-400 mm -
15778128 120 mL Bearbejdet 58-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15960322 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3400250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    925.16 DKK / Pakke med 24
    Spare 79.84 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Vælg disse ravfarvede glaskrukker med bred mund, kort profil med lukning til opsamling af jord, slam og affaldsprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet.
Designet til indsamling af jord-, slam- og affaldsprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet. Thermo Scientific™ Wide-mouth Short-Profile Amber glaskrukker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA præstationsbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Uforarbejdet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Amber Type III soda-lime glas krukke; anbefales til lysfølsomme prøver
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 60 til 250 ml
  • Lukninger samlet på flasker (undtagen 140-0250NC, låg ikke inkluderet)
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Ravgul
Oversigt Kort ravfarvet glaskrukke
Diameter (engelsk) 2,87 tommer.
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 24
Udskiftning af lukning B167-7000BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 9,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 280mL
Mund Brede
Højde (metrisk) 89 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Lukket tophætte
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Prøvekrukke