Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa krukker med bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521640
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
Farve:
Amber
Clear
Klar
Niveau:
Certificeret
Certified
Processed
Ubehandlet
Unprocessed
nr. pr. sag:
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 13455399
Brand: Thermo Scientific™ S3200060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder, når du bruger disse bredmundede type III soda-lime glas septa krukker, som er tilgængelige som klare eller ravgule.
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder ved brug Thermo Scientific™ Septa krukker med bred mund. Tilgængelig som klart eller ravgult Type III soda-kalkglas, krukker anbefales til EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder. Åben hætte er udstyret med en gennemborelig PTFE-beklædt silikoneseptum. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Type III soda-lime glasflaske, klar eller rav
  • Ravfarvede krukker anbefales til lysfølsomme analytter
  • Hvid polypropylen hætte med bundet PTFE-beklædt silikone septa
  • Låg samlet på flasker
  • Design med bred mund er ideel til jordprøver og tyktflydende væsker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeler hjælper med at beskytte krukker mod brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og leveres med alle funktionerne fra Certified krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Certificeringsparametre VOA
Farve Klar
Oversigt I-Chem 60mL klar kort SS-krukke med 0,060 in. septum certificeret
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30.5 mm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 24
Udskiftning af lukning S297-5300
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 2,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 74 mL
Certificeringer/compliance Certificerede og behandlede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Mund Brede
Højde (metrisk) 49 mm
Produkttype Prøveflaske
Højde (engelsk) 1,92 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen med PTFE/Siliconeseptum
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Åbn Top Cap