Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa krukker med bred mund
Beskrivelse
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder ved brug Thermo Scientific™ Septa krukker med bred mund. Tilgængelig som klart eller ravgult Type III soda-kalkglas, krukker anbefales til EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder. Åben hætte er udstyret med en gennemborelig PTFE-beklædt silikoneseptum. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
- Type III soda-lime glasflaske, klar eller rav
- Ravfarvede krukker anbefales til lysfølsomme analytter
- Hvid polypropylen hætte med bundet PTFE-beklædt silikone septa
- Låg samlet på flasker
- Design med bred mund er ideel til jordprøver og tyktflydende væsker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Spånpladedeler hjælper med at beskytte krukker mod brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og leveres med alle funktionerne fra Certified krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certificeringsparametre | VOA |
| Farve | Klar |
| Oversigt | I-Chem 250mL klar høj SS-krukke med 0,060 in. septum-certificeret |
| Diameter (engelsk) | 2,44 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 45.7 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| nr. pr. sag | 12 |
| Vis mere |