Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa krukker med bred mund
Artikelnummer. 13455399
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Niveau:
Certificeret
Forarbejdet
Ubehandlet
nr. pr. sag:
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Niveau nr. pr. sag Pakningsstørrelse
13455399 60 mL Klar Certificeret 24 Pakke med 24
15338167 60 mL Klar Ubehandlet 24 Pakke med 24
15611729 60 mL Ravgul Forarbejdet 24 -
16373528 125 mL Klar Certificeret 24 -
16610143 125 mL Klar Ubehandlet 24 -
16867356 250 mL Klar Certificeret 12 -
15297213 250 mL Klar Ubehandlet 12 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13455399 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S3200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1156.45 DKK / Pakke med 24
    Spare 38.55 DKK
    3% Slukket
På lager
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder, når du bruger disse bredmundede type III soda-lime glas septa krukker, som er tilgængelige som klare eller ravgule.
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder ved brug Thermo Scientific™ Septa krukker med bred mund. Tilgængelig som klart eller ravgult Type III soda-kalkglas, krukker anbefales til EPA Volatile Organic Analysis (VOA) jordmetoder. Åben hætte er udstyret med en gennemborelig PTFE-beklædt silikoneseptum. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Type III soda-lime glasflaske, klar eller rav
  • Ravfarvede krukker anbefales til lysfølsomme analytter
  • Hvid polypropylen hætte med bundet PTFE-beklædt silikone septa
  • Låg samlet på flasker
  • Design med bred mund er ideel til jordprøver og tyktflydende væsker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeler hjælper med at beskytte krukker mod brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og leveres med alle funktionerne fra Certified krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Certificeringsparametre VOA
Farve Klar
Oversigt I-Chem 60mL klar kort SS-krukke med 0,060 in. septum certificeret
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30.5 mm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 24
Udskiftning af lukning S297-5300
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 2,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 74 mL
Mund Brede
Højde (metrisk) 49 mm
Højde (engelsk) 1,92 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen med PTFE/Siliconeseptum
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Åbn Top Cap
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede og behandlede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Prøveflaske