Få mere at vide
Cole Parmer™ Prøvebeholdere med bred mund
Artikelnummer. 11848651 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
480 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11848651
Brand: Cole Parmer™ 0610150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let at bruge, bredmundede, kemisk resistente polypropylenbeholdere.
  • Kemisk resistent.
  • Polypropylen (PP) konstruktion.
  • Hvide, PP, linerfri låg.
  • Autoklaverbar.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Farve Gennemskinnelig
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 9.5 cm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 89 mm
Diameter (metrisk) 8.9 cm
Lukketype Kasket