Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rund flaske med bred mund, HDPE, PP/skummet PE foret låg
Artikelnummer. 12407381 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
3840 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 12407381
Brand: DWK Life Sciences W209679
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bredmundede HDPE-flasker med eller uden påsat låg fås i en række størrelser, fra 30 ml til 3840 ml.
  • High Density Polyethylene (HDPE) i en naturlig farve
  • Giver god kemikalieresistens
  • Uden hætter eller leveret med påsat hvide polypropylen skruelåg med PE liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3840 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Mængde 4/Sag
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Produkttype Opbevaringskrukke
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen