Få mere at vide
Eppendorf™ Flaske med bred hals
Beskrivelse
- Firkantet flaske af polypropylen
- 500 ml
- Sæt med 2 stk
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Firkantet flaske med bred mund |