Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wide-mouth HDPE-pakkere med lukning
Artikelnummer. 17380540
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2000 mL
Niveau:
Certificeret
Ubehandlet
nr. pr. sag:
6
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau nr. pr. sag Pakningsstørrelse
17380540 500 mL Certificeret 24 -
15670525 2000 mL Ubehandlet 6 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17380540 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3120500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 DKK
    746.20 DKK / Pakke med 24
    Spare 190.80 DKK
    20% Slukket
På lager
Vælg disse beholdere til opsamling af vand, perkolat og andre flydende, halvflydende eller viskøse prøver, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter.
Vælg disse beholdere til opsamling af vand, perkolat og andre flydende, halvflydende eller viskøse prøver, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter. Thermo Scientific™ Wide-Mouth HDPE-pakkere muliggør nem påfyldning og prøveudtagning. Tilgængelig i små mængder laboratoriepakker eller højere økonomi bulk packs. Certificeret til at opfylde EPA Performance Based Specifications for metaller, cyanid og fluoridanalyser eller ubearbejdet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • HDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
  • Hætter samlet på beholdere
  • Bred mund for nem påfyldning og prøveudtagning
  • Anbefales til opsamling af flydende, semi-flydende og viskøse prøver
  • Tilgængelig bulkpakket for ekstra økonomi
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Ubehandlet beholder leveres samlet og klar til din egen rengøringsprocedure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitet, Cyanid, Fluor
Farve Neutral
Oversigt HDPE-pakker
Diameter (engelsk) Indre 1,75 tommer.
Diameter (engelsk) 2,79 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.45 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24
Emballage Tilfælde af 24
Udskiftning af lukning 067-5300WBP
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller; Cyanid; Fluor; Andre uorganiske stoffer
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 17,7 oz.
Volumen (metrisk) Rand 524 mL
Højde (metrisk) 152 mm
Højde (engelsk) 5,98''
Lukke liner Skum/LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 71 mm
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.