Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wide-mouth HDPE-pakkere med lukning
Artikelnummer. 15670525
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2000 mL
Niveau:
Certificeret
Ubehandlet
nr. pr. sag:
6
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15670525 2000 mL Ubehandlet 6 Pakke med 6
17380540 500 mL Certificeret 24 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15670525 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1122000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.42 DKK
    460.33 DKK / Pakke med 6
    Spare 56.09 DKK
    10% Slukket
På lager
Vælg disse beholdere til opsamling af vand, perkolat og andre flydende, halvflydende eller viskøse prøver, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter.
Vælg disse beholdere til opsamling af vand, perkolat og andre flydende, halvflydende eller viskøse prøver, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter. Thermo Scientific™ Wide-Mouth HDPE-pakkere muliggør nem påfyldning og prøveudtagning. Tilgængelig i små mængder laboratoriepakker eller højere økonomi bulk packs. Certificeret til at opfylde EPA Performance Based Specifications for metaller, cyanid og fluoridanalyser eller ubearbejdet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • HDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
  • Hætter samlet på beholdere
  • Bred mund for nem påfyldning og prøveudtagning
  • Anbefales til opsamling af flydende, semi-flydende og viskøse prøver
  • Tilgængelig bulkpakket for ekstra økonomi
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Ubehandlet beholder leveres samlet og klar til din egen rengøringsprocedure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 64 oz., 2000 ml
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Certificeringsparametre Ingen
Farve Neutral
Oversigt HDPE-pakker
Diameter (engelsk) 4,92 tommer.
Inkluderer Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner: Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed; Hver
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6
Emballage Tilfælde af 6
Udskiftning af lukning 067-1000WBP
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Ingen
Lukningsfarve Hvid
Niveau Ubehandlet
Bind (engelsk) Brim 81,3 oz.
Volumen (metrisk) Rand 2404 mL
Højde (metrisk) 217 mm
Højde (engelsk) 8,54 tommer.
Lukke liner Skum/LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100-400 mm
Diameter (metrisk) 125 mm
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Ingen