Få mere at vide
Buerkle™ Beholdere med bred mund, HDPE
Artikelnummer. p-7084527 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Hold beholderen oprejst ved transport af væsker!
Artikelnummer. 10798164
Brand: Buerkle™ 14061005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold beholderen oprejst ved transport af væsker!
Bredmundsbeholderne, HDPE er til opbevaring eller transport af væsker, pulvere eller granulat. Beholderne er lavet af HDPE.
  • Opbevaringsbeholder
  • Fremstillet af HDPE
  • Til væsker, pulvere eller granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 5 L
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelsk) 1,32 gal.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Beholder med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 110 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring eller transport af væsker, pulvere eller granulat
Inkluderer Skruelåg
Materiale HDPE
Mængde Hver
Gennemsigtighed Ja
Lukningsfarve Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 250 mm
Produkttype Beholder med bred mund
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 110 mm
Diameter (metrisk) 192 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres