Få mere at vide
Buerkle™ Beholdere med bred mund, HDPE
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Beskrivelse
- Opbevaringsbeholder
- Fremstillet af HDPE
- Til væsker, pulvere eller granulat
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 5 L |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Kapacitet (engelsk) | 1,32 gal. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Beholder med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 110 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring eller transport af væsker, pulvere eller granulat |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |