Få mere at vide
Buerkle™ Beholdere med bred mund, HDPE
Artikelnummer. 10043872 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Hold beholderen oprejst ved transport af væsker!
Artikelnummer. 10043872
Brand: Buerkle™ 14061010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold beholderen oprejst ved transport af væsker!
Bredmundsbeholderne, HDPE er til opbevaring eller transport af væsker, pulvere eller granulat. Beholderne er lavet af HDPE.
  • Opbevaringsbeholder
  • Fremstillet af HDPE
  • Til væsker, pulvere eller granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 10 L
Kapacitet (metrisk) 10 L
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Beholder med bred mund
Til brug med (applikation) Opbevaring eller transport af væsker, pulvere eller granulat
Inkluderer Skruelåg
Materiale HDPE
Mængde Hver
Gennemsigtighed Ja
Lukningsfarve Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 325 mm
Produkttype Beholder med bred mund
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 232 mm
Lukketype Skruelåg