Få mere at vide
Buerkle™ Beholdere med bred mund og håndtag
Artikelnummer. 11813682 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2300 mL
4400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11813682 4400 mL Hver
11803682 2300 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11813682 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03174400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    124.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.74 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Beholder med 2,3 l og 4,4 l indhold og særlig bred åbning. Derfor ideel til påfyldning med bulkgods af enhver art. Produkter som krydderier, te, granulater kan pakkes, opbevares eller vises som prøver i disse beholdere. Pladsbesparende firkantet form.
  • Sikker håndtering med integreret håndtag
  • Gennemsigtig polyethylen giver et godt overblik over indholdet.
  • Lækagesikkert bredhalset låg
  • 0317-2300 med manipulationssikret skruelåg af blå PP, 0317-4400 med skruelåg af LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4400 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 109 mm
Inkluderer LDPE skruelåg
Materiale Polyethylen
Længde (metrisk) 142 mm
Mængde 1
Bredde (metrisk) 142 mm
Trådstørrelse (metrisk) 120 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 263 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Skruelåg