Få mere at vide
Buerkle™ Beholdere med bred mund og håndtag
Artikelnummer. 11803682 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2300 mL
4400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11803682 2300 mL Hver
11813682 4400 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11803682 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03172300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 DKK
    99.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.74 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Beholder med 2,3 l og 4,4 l indhold og særlig bred åbning. Derfor ideel til påfyldning med bulkgods af enhver art. Produkter som krydderier, te, granulater kan pakkes, opbevares eller vises som prøver i disse beholdere. Pladsbesparende firkantet form.
  • Sikker håndtering med integreret håndtag
  • Gennemsigtig polyethylen giver et godt overblik over indholdet.
  • Lækagesikkert bredhalset låg
  • 0317-2300 med manipulationssikret skruelåg af blå PP, 0317-4400 med skruelåg af LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2300 mL
Farve Klarhed
Oversigt Opbevaring og organisering af produkt
Diameter (metrisk) Indvendig hals 68.5 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 135 mm
Mængde 1
Vægt (metrisk) 1.2 kg
Bredde (metrisk) 135 mm
Trådstørrelse (metrisk) 80 mm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 192 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Indgrebssikker skruelåg
Produkttype Beholder med håndtag