Få mere at vide
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Artikelnummer. 10135061
Højde (metrisk):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10135061
Brand: BOLA A10303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
  • Transparent
  • Non-porous
  • Conical neck
  • Screw cap
Tekniske data
Volumen 50 mL
Farve Transparent
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Emballage Individually
Sterilitet Non-sterile
Certificeringer/compliance FDA
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Threaded
Form Cylindrical
Højde (metrisk) 94 mm
Lukke liner Unlined
Lukkestørrelse S28
Autoklaverbar Autoclavable