Få mere at vide
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Højde (metrisk):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Transparent
- Non-porous
- Conical neck
- Screw cap
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 50 mL |
| Farve | White |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 25 mm |
| Emballage | Individually |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | No |
| Mund | Threaded |
| Vis mere |