Få mere at vide
IKA™ WiCo RET Kontrol-visc
Artikelnummer. 16268451 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
105 x 160 x 40 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
16268451 105 x 160 x 40 mm
1 options
Artikelnummer. 16268451 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020007259
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Wireless Controller (WiCo) bruges til trådløs fjernstyring af LR 1000 kontrol og RET kontrol-visc.
  • WiCo er udstyret med en USB stik (Universal Serial Bus), som WiCo kan forbindes med station, den USB ikonet vises på skærmen
  • Hvis WiCo ikke er forbundet med station via en USB kabel, dataudvekslingen mellem stationen og WiCo via BluetoothR
  • I dette tilfælde vises BluetoothR-ikonet
  • Afhængigt af bygningens struktur kan WiCo betjenes i en afstand på op til 15 m fra stationen ved hjælp af BluetoothR-forbindelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 5 til 40 °C
Type Magnetisk omrører fjernbetjening
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Dimensioner (L x B x H) 105 x 160 x 40 mm