Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WIC1
Beskrivelse
WIC1 is an inhibitor of the canonical Wnt/β-catenin signaling pathway. In vitro, it reduces ABSC (Airway Basal Stem Cell) proliferation and induces ciliated epithelial cell differentiation, in a model of squamous lung cancer. WIC1 also represses the phosphorylation of β-cateninY489 and Tp63 expression.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-oxo-2 H-1-benzopyran-3-carboxamide |
| CAS | 943083-58-7 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | beta-Catenin |
| Molekylær formel | C22H23N3O3 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?