Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Broken Glass Keeper™ Indsamlings- og bortskaffelsesbeholder
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
Fås som gulv- og bordplademodeller. Begge modeller lavet i USA.
Gulvmodel
- Robust bølgeblikbeholder
- Tyk, klar plastikforing
- Unik Reclose-a/Remove-a-Lid™ med ekstra bred åbning
- Den indvendige lap på låget forsegler låget sikkert til bortskaffelse
- Skibe og lagre fladt
- Dimensioner: 12B x 12D x 27 tommer H (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
- Kapacitet: 16,6 gal. (63L)
- Lavet af solidt pap med en indvendig plastikforing og svømmehudede hjørner for at indeholde moderate mængder væske
- Selvlåsende toppe holder indholdet sikkert lukket
- Bænke-Keepers kan foldes ud til 6L x 6B x 10 tommer H (15 x 15 x 25 cm) og kan rumme op til 5000 cc materiale
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 63 L |
| Kapacitet (engelsk) | 16,6 gal. |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Latex fri | Yes |
| Model- | Gulv |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Til brug med (applikation) | Ikke-forurenet knust glas |
| Materiale | Corrugated Cardboard |
| Vis mere |