Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Power Clean™ Reusable Heavy Duty Cloths White 8377
Artikelnummer. 12655606
Skift visning
Dimensioner (L x B):
317 x 314 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12655606 317 x 314 mm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12655606 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 8377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    671.43 DKK / 1 ruller
    Spare 668.57 DKK
    49% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Designet til at tilbyde enestående absorption og rivemodstand, som kan bruges igen og igen. WypAll™ X80-kludene har PowerPocket-teknologi, der hjælper med at fange snavs og snavs hurtigere og mere effektivt.
  • Meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør), modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester
  • Ideel til tunge opgaver i industrielle områder, aftørring af maskiner og dele, rengøring af ru overflader uden at gå i stykker, aftørring af fedt, olie og opløsningsmidler og forberedelse af overflader
  • Fås som BRAG™ Box mobilsystem, som giver dig kontrolleret adgang til hygiejnisk beskyttede klude
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 12,48 tommer.
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 15''
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 317 x 314 mm
Til brug med (applikation) Til tunge opgaver i industriområder, aftørringsmaskiner og dele
Til brug med (udstyr) Kimberly-Clark Professional Dispenser
Emballagemængde 80 Pk.
Ply 1-ply