Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X70 klud, hvid
Descrizione
- En gentagne visker med HydroKnit-teknologi
- Meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør)
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne
Specifica
Specifica
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (engelsk) | 11,8'' |
| Længde (metrisk) | 49.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 15'' |
| Bredde (metrisk) | 30.2 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 305 x 318 mm (12 x 12,5 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Til mellemlang vedligeholdelse, aftørring af olie, fedt, snavs, opløsningsmidler |
| Til brug med (udstyr) | Wypall visker dispenser |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?