Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X70 klud, hvid
Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Dimensioner (L x B):
305 x 318 mm (12 x 12,5 tommer)
380 x 420 mm (15 x 16,5 tommer)
Emballagemængde:
12 pakker
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Pakke med 912
Beskrivelse
- En gentagne visker med HydroKnit-teknologi
- Meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør)
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (engelsk) | 12.99 in. |
| Længde (metrisk) | 38.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 12.99 in |
| Bredde (metrisk) | 33 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 380 x 420 mm (15 x 16,5 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Til mellemlang vedligeholdelse; aftørring af olie, fedt, snavs, opløsningsmidler, rengøringsværktøj, maskineri, metaloverflader, aftørring af skærevæsker, der beskytter dele |
| Til brug med (udstyr) | Wypall visker dispenser |
| Vis mere |