Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 vinduesviskere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12734346
Format:
Pop-up Boks
Stor rulle
Dimensioner (L x B):
25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tommer)
31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 tommer)
Emballagemængde:
1 rulle x 750 ark
8 æsker x 100 ark
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 8
Artikelnummer. 12734346
Brand: Kimberly-Clark™ 7461
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en ideel blanding af blødhed og styrke, der også er tyk og absorberende. WypAll™ L40 Wipers fås som perforerede ruller eller i pop-up boks.
  • 1-lags, hvid i farven
  • Bruger dobbelt re-creppet (DRC) basisarkteknologi
  • Ideel til industrielle opgaver såsom rengøring, proceslinjeaftørring, opsugning af store spild og i sundhedsvæsenet til aftørring af patienters hænder og ansigter
  • Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 17.32 in.
Længde (metrisk) 57.7 cm
Bredde (engelsk) 16,3''
Bredde (metrisk) 44.8 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tommer)
Format Pop-up Boks
Til brug med (applikation) Rutinemæssig industriel rengøring, proceslinjeaftørring, opsugning af store spild, olie, fedt
Emballagemængde 8 æsker x 100 ark
Ply 1-ply