Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 vinduesviskere
Format:
Pop-up Boks
Stor rulle
Dimensioner (L x B):
25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tommer)
31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 tommer)
Emballagemængde:
1 rulle x 750 ark
8 æsker x 100 ark
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 8
Beskrivelse
- 1-lags, hvid i farven
- Bruger dobbelt re-creppet (DRC) basisarkteknologi
- Ideel til industrielle opgaver såsom rengøring, proceslinjeaftørring, opsugning af store spild og i sundhedsvæsenet til aftørring af patienters hænder og ansigter
- Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel aftørring |
| Længde (engelsk) | 15,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 38.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 14.96 in |
| Bredde (metrisk) | 38.3 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Basisvægt | 6.65 kg (14.63 lb.) |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 tommer) |
| Format | Stor rulle |
| Vis mere |