Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Ultra Wipes
Dimensioner (L x B):
370 x 380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 3-lags.
- Engangsbrug.
- Leveres på en stor perforeret rulle.
- Til brug i områder med stor trafik.
- Fremstillet af Airflex™ grundmateriale
- Stærkere end en konventionel 3-lags serviet.
- Stærk, voluminøs og absorberende.
- Ideel til krævende rengøringsopgaver såsom optørring af spild i industrien, rengøring af dele og komponenter.
- Kan bruges sammen med et dispensersystem til at kontrollere forbruget og reducere spild.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Perforeret tør viskerrulle |
| Længde (engelsk) | 14,6'' |
| Længde (metrisk) | 37.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,2'' |
| Bredde (metrisk) | 37.5 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 370 x 380 mm |
| Format | Rulle |
| Til brug med (applikation) | Krævende rengøringsopgaver |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu