Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, Jumbo Roll
Beskrivelse
- 1-lags engangsserviet.
- Airflex™ Stofteknologi.
- Stærkere end traditionelle 1-lags servietter.
- Renser hurtigt uden at gå i opløsning.
- Ideel til alsidig aftørring og rengøring: middelkrævende rengøringsopgaver som polering af glas og glatte overflader og rengøringsværktøj.
- Leveres som en perforeret stor rulle.
- Til brug i områder med stor trafik.
- Kan bruges sammen med et dispensersystem til at kontrollere forbruget og reducere spild.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let-duty visker |
| Længde (engelsk) | 11,81 tommer |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,5'' |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 38 x 32,5 cm (15 x 12,8 tommer) |
| Format | Stor perforeret rulle |
| Til brug med (applikation) | Til mellemstore aftørringsopgaver som polering af glas, glatte overflader og rengøringsværktøj. |
| Vis mere |