Få mere at vide
Wheaton™ Hvide Urea skruelåg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
15.5 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 15.5 mm |
| Liner materiale | EPE |
| Oversigt | Kasket |
| Materiale | Urinstof |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1000 pakke |
| Til brug med (udstyr) | Diagnostiske hætteglas med skruegevind |