Få mere at vide
Uvex™ Hvid Type 5/6 Air Disposable Chemical Protection Overalls
Engangsovertræksdragter konstrueret af meget lette, luftgennemtrængelige og meget åndbare SMS materiale, hvilket gør dem ideelle til varme arbejdsmiljøer.
Brand:  Uvex™ 9817310
2130.06 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17717719
  • 2660.00 DKK / Pakke med 50
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Enestående bærekomfort garanteret af åndbar og letvægt SMS materiale
  • Partikeltæt og spraytæt i begrænset omfang
  • Ideel til varme arbejdsmiljøer og længere perioder med slid
  • Fri for silikone- og malingshæmmende stoffer
  • Materiale: Polypropylen SMS
  • Langfingerstropper forhindrer ærmerne i at glide op ad armen
  • Optimal beskyttelse i støvede miljøer
  • Selvklæbende lynlåsflap for optimal beskyttelse
  • Antistatiske egenskaber
  • Fremragende fugtstyring
  • Optimal pasform med elastisk linning
  • Tredelt hætte for en god pasform og ubegrænset udsyn
  • Sikre og praktiske lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Renrums heldragt
Unisex
Hvid
Elastik
Beklædt elastik
Standard
Tapet
Kemikalier
Kontrollerede miljøer
Medium
Polypropylen
Engangsbrug
Åben
Hætte
Lynlås med selvklæbende klap
Ikke steril
ISO 13982-1 - type 5, EN 13034 - type 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Hvid Type 5/6 Air Disposable Chemical Protection Overalls > Størrelse: Medium