Beskrivelse
- Enestående bærekomfort garanteret af åndbar og letvægt SMS materiale
- Partikeltæt og spraytæt i begrænset omfang
- Ideel til varme arbejdsmiljøer og længere perioder med slid
- Fri for silikone- og malingshæmmende stoffer
- Materiale: Polypropylen SMS
- Langfingerstropper forhindrer ærmerne i at glide op ad armen
- Optimal beskyttelse i støvede miljøer
- Selvklæbende lynlåsflap for optimal beskyttelse
- Antistatiske egenskaber
- Fremragende fugtstyring
- Optimal pasform med elastisk linning
- Tredelt hætte for en god pasform og ubegrænset udsyn
- Sikre og praktiske lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Åben |
| Manchet stil | Beklædt elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |