Få mere at vide
Gilac™ Hvidt firkantet bassin
Artikelnummer. p-7084469
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
4,5 l
7 l
10 l
12 l
Artikelnummer. 13469888
Brand: Gilac™ G605621
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
White Square Basin egnet til fødevarekontakt giver opbevaring med fremragende mekanisk og kemisk modstandsdygtighed i laboratoriet. Meget holdbar, nem at rengøre og kemisk resistent. Nem at lagerføre, da de er indlejrbare.
  • Håndvask egnet til fødevarekontakt
  • Meget holdbar og kemikaliebestandig
  • Let at rengøre
  • Indlejring uden sugeeffekt
  • Støbt fælg gør den nem at få fat i
Tekniske data
Type Opbevaringsbalje
Materiale LDPE
Farve Hvid
Form Firkant
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certificeringer/compliance Overholdelse af fødevarekontakt
Dimensioner (L x B x H) 160 x 160 x 68 mm
Længde (engelsk) 6,3''
Længde (metrisk) 160 mm
Bredde (engelsk) 6,3 tommer
Bredde (metrisk) 160 mm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Højde (metrisk) 68 mm
Vægt (engelsk) 3,17 oz.
Vægt (metrisk) 0.09 kg