Få mere at vide
Gilac™ Hvidt firkantet bassin
Artikelnummer. 13499888
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
4,5 l
7 l
10 l
12 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
13499888 10 l
13469888 1 l
11728511 3 l
13479888 4,5 l
13489888 7 l
13409898 12 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13499888 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G606121
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
White Square Basin egnet til fødevarekontakt giver opbevaring med fremragende mekanisk og kemisk modstandsdygtighed i laboratoriet. Meget holdbar, nem at rengøre og kemisk resistent. Nem at lagerføre, da de er indlejrbare.
  • Håndvask egnet til fødevarekontakt
  • Meget holdbar og kemikaliebestandig
  • Let at rengøre
  • Indlejring uden sugeeffekt
  • Støbt fælg gør den nem at få fat i
Tekniske data
Type Opbevaringsbalje
Materiale LDPE
Farve Hvid
Form Firkant
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 l
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (engelsk) 13,8''
Bredde (metrisk) 350 mm
Højde (engelsk) 5,3 tommer
Højde (metrisk) 135 mm
Vægt (engelsk) 21,87 oz.
Vægt (metrisk) 0.62 kg